Learn More
Ácido 3-formil-1H-indol-7-carboxílico, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10485132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10485132 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10485132 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB02107DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Formyl-1H-indole-7-carboxylic acid
CAS 317854-65-2
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H7NO3
Número MDL MFCD00550642
Cantidad 1 g
Sinónimo 7-carboxy-3-formyl-1h-indole, 3-formylindole-7-carboxylic acid, 1h-indole-7-carboxylicacid, 3-formyl, 1h-indole-7-carboxylic acid, 3-formyl, 3-formyl-indole-7-carboxylic acid, 7-carboxy-1h-indole-3-carboxaldehyde
Clave InChI HABYJDPNVBUDGD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=C2NC=C(C=O)C2=CC=C1
Nombre IUPAC ácido 3-formil-1H-indol-7-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 189.17
PubChem CID 2796697
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.17
Porcentaje de pureza 95%