Learn More
Ácido 3'-formil(1,1'-bifenil)-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10679724
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10679724 250 mg 250 miligramos
10095452 1 g 1 g
10117774 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10679724 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01257CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 222180-19-0
Fórmula molecular C14H10O3
Peso molecular (g/mol) 226.231
Número MDL MFCD04039068
Clave InChI QOCUSJPHQSKJJR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-formyl-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 3-3-formylphenyl benzoic acid, 3'-formylbiphenyl-3-carboxylic acid, 3'-formyl 1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 3'-formyl-biphenyl-3-carboxylic acid, amtda124, acmc-1cb16, 1,1'-biphenyl-3-carboxylicacid, 3'-formyl
PubChem CID 2794721
Nombre IUPAC ácido 3-(3-formilfenil)benzoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C=O)C2=CC(=CC=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Formyl(1, 1'-biphenyl)-3-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.23
Porcentaje de pureza 97%