Learn More
3-Fluorotiofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Fluorothiophenol |
| Densidad | 1.203 |
| Punto de ebullición | 156°C |
| Temperatura de inflamación | 58°C (136°F) |
| Olor | Stench |
| Índice de refracción | 1.554 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN3071 |
| Beilstein | 2039302 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Mostrar más |