Learn More
3-Fluorotiofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476326 1 g 1 g
11486326 5 g 5 g
11496326 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476326 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23114.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2557-77-9 | C6H5FS | 128.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2557-77-9
Fórmula molecular C6H5FS
Peso molecular (g/mol) 128.16
Número MDL MFCD00040227
Clave InChI ZDEUGINAVLMAET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluorothiophenol, m-fluorothiophenol, m-fluorobenzenethiol, 3-fluoro thiophenol, benzenethiol, 3-fluoro, 3-fluorobenzene-1-thiol, 1-fluoro-3-mercaptobenzene, 3-fluoro-thiophenol, 3-fluoro benzenethiol, 3-fluoro-benzenethiol
PubChem CID 75710
Nombre IUPAC 3-fluorobencenotiol
SMILES FC1=CC=CC(S)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorothiophenol
Densidad 1.203
Punto de ebullición 156°C
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.554
Cantidad 1 g
Número UN UN3071
Beilstein 2039302
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 98%