Learn More
Ácido 3-(fluorosulfonil)benzoico, TRC
Código de producto. 30396287
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30396287 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30396287 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6007802.5G
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Fluorosulfonyl)benzoic Acid
CAS 454-95-5
Fórmula molecular C7 H5 F O4 S
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5FO4S/c8-13(11,12)6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)F
Nombre IUPAC Ácido 3-fluorosulfonilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 204.176
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.989