Learn More
3-Fluorosalicilaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11344246 5 g 5 g
11354246 250 mg 250 miligramos
11334246 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11344246 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19324.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 394-50-3 | C7H5FO2 | 140.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 394-50-3
Fórmula molecular C7H5FO2
Peso molecular (g/mol) 140.11
Número MDL MFCD00003319
Clave InChI NWDHTEIVMDYWQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluorosalicylaldehyde, 3-fluoro-2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-fluoro-2-hydroxy, zlchem 257, pubchem4215, 3-fluor-salicylaldehyd, acmc-209j5k, ksc497m8b, 2-hydroxy-3-fluoro-benzaldehyde
PubChem CID 587788
Nombre IUPAC 3-fluoro-2-hidroxibenzaldehído
SMILES OC1=C(C=O)C=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorosalicylaldehyde
Punto de fusión 67°C to 71°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1932806
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.12
Porcentaje de pureza 98%