Learn More
3-Fluoropiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10625262 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10625262 1 g Frasco de vidrio 1 g
10066393 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10625262 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 188300010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 372-47-4 | C5H4FN | 97.092 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 372-47-4
Número MDL MFCD00006374
Clave InChI CELKOWQJPVJKIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 3-fluoro, 3-fluorpyridin, ccris 1717, 3-fluropyridine, 3-fluoro-pyridine, 3-fluoro-pyridinium, pubchem1095, acmc-1coty, 3-fluoropyridine, ksc173o1l
PubChem CID 67794
Nombre IUPAC 3-fluoropiridina
SMILES C1=CC(=CN=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoropyridine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.1300g/mL
Punto de ebullición 107.0°C to 108.0°C
Temperatura de inflamación 13°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H4FN
Índice de refracción 1.4720 to 1.4740
Cantidad 1 g
Beilstein 20, IV, 2492
Gravedad específica 1.13
Peso molecular (g/mol) 97.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.09
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Fluoropyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.