Learn More
3-Fluoropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Fluoropyridine |
| Densidad | 1.13 |
| Punto de ebullición | 106°C to 108°C |
| Temperatura de inflamación | 13°C (55°F) |
| Índice de refracción | 1.472 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 105702 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 97.09 |
| Porcentaje de pureza | 98% |