Learn More
3-Fluoropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419203 5 g 5 g
11409203 1 g 1 g
11429203 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11419203 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11693.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 372-47-4 | C5H4FN | 97.092 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 372-47-4
Fórmula molecular C5H4FN
Peso molecular (g/mol) 97.092
Número MDL MFCD00006374
Clave InChI CELKOWQJPVJKIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 3-fluoro, 3-fluorpyridin, ccris 1717, 3-fluropyridine, 3-fluoro-pyridine, 3-fluoro-pyridinium, pubchem1095, acmc-1coty, 3-fluoropyridine, ksc173o1l
PubChem CID 67794
Nombre IUPAC 3-fluoropiridina
SMILES C1=CC(=CN=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoropyridine
Punto de ebullición 106°C to 108°C
Temperatura de inflamación 13°C (55°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 105702
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.09
Porcentaje de pureza 98%