Learn More
Ácido 3-fluoropiridina-4-arboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11344456 5 g 5 g
11354456 250 mg 250 miligramos
11334456 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11344456 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20042.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 393-53-3 | C6H4FNO2 | 141.101 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 393-53-3
Fórmula molecular C6H4FNO2
Peso molecular (g/mol) 141.101
Número MDL MFCD03789251
Clave InChI POLXLLIQWDBJMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoroisonicotinic acid, 3-fluoro-4-pyridinecarboxylic acid, 3-fluoro isonicotinic acid, 3-fluoro-isonicotinic acid, 3-fluoro-4-carboxypyridine, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-fluoro, 3-fluoropyridine-4-carboxylicacid, pubchem3549, 3-fluoroisonicotinic acid?
PubChem CID 345361
Nombre IUPAC Ácido 3-fluoropiridina-4-carboxílico
SMILES C1=CN=CC(=C1C(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoropyridine-4-carboxylic acid
Punto de fusión 251°C to 254°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 383678
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.1
Porcentaje de pureza 97%