Learn More
Ácido 3-fluoropiridin-4-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15459877 250 mg 250 miligramos
15449877 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15459877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53109.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 458532-97-3 | C5H5BFNO2 | 140.908 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 458532-97-3
Fórmula molecular C5H5BFNO2
Peso molecular (g/mol) 140.908
Número MDL MFCD03788558
Clave InChI QUHSESYLMZVXCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoropyridine-4-boronic acid, 3-fluoropyridin-4-yl boronic acid, 3-fluoropyridin-4-yl-4-boronic acid, 3-fluoro-4-pyridyl boronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-pyridinyl, 3-fluoro-4-pyridylboronic acid, 3-fluoropyridin-4-yl boranediol, 3-fluoro-4-pyridineboronic acid, 3-fluoropyridine-4-boronicacid
PubChem CID 2779353
Nombre IUPAC ácido (3-fluoropiridin-4-il)borónico
SMILES B(C1=C(C=NC=C1)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoropyridine-4-boronic acid
Punto de fusión 237°C to 239°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.91
Porcentaje de pureza 98%