Learn More
Ácido 3-fluoropiridina-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428008 1 g 1 g
15438008 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428008 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61458.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 152126-31-3 | C6H4FNO2 | 141.101 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152126-31-3
Fórmula molecular C6H4FNO2
Peso molecular (g/mol) 141.101
Número MDL MFCD04114108
Clave InChI IRERRSXDWUCFIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoropicolinic acid, 3-fluoro-2-pyridinecarboxylic acid, 3-fluoro-2-carboxypyridine, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-fluoro, 2-pyridinecarboxylicacid, 3-fluoro, 3-fluoro-pyridine-2-carboxylic acid, 3-fluoropyridine-2-carboxylicacid, pubchem5140, acmc-1c4oi, 3-fluoropyridine-carboxylic
PubChem CID 2762786
Nombre IUPAC ácido 3-fluoropiridina-2-carboxílico
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoropyridine-2-carboxylic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.1
Porcentaje de pureza 98%