Learn More
3-Fluoropiridina-2-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde is used to prepare taxoids derived from 9β-dihydrobaccatin-9,10-acetals with anti-tumor activities. It is also an intermediate used to synthesize S-3578 derivatives with potent activities against both methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and Pseudomonas aeruginosa.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 3-fluoropiridina-2-carboxaldehído se utiliza para preparar taxoides derivados de 9β-dihidrobaccatina-9,10-acetales con actividades antitumorales. También es un intermedio utilizado para sintetizar derivados de S-3578 con potentes actividades contra el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA) y la Pseudomonas aeruginosa.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacene en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.1 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Sólido |