Learn More
3-Fluoropiridina-2-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478488 1 g 1 g
15498488 250 mg 250 miligramos
15488488 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15478488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61902.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 31224-43-8 | C6H4FNO | 125.102 g/mol
3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde is used to prepare taxoids derived from 9β-dihydrobaccatin-9,10-acetals with anti-tumor activities. It is also an intermediate used to synthesize S-3578 derivatives with potent activities against both methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and Pseudomonas aeruginosa.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-fluoropiridina-2-carboxaldehído se utiliza para preparar taxoides derivados de 9β-dihidrobaccatina-9,10-acetales con actividades antitumorales. También es un intermedio utilizado para sintetizar derivados de S-3578 con potentes actividades contra el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA) y la Pseudomonas aeruginosa.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacene en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31224-43-8
Fórmula molecular C6H4FNO
Peso molecular (g/mol) 125.102
Número MDL MFCD07781234
Clave InChI OZIMPUNGBUYCSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-2-formylpyridine, 3-fluoropicolinaldehyde, 3-fluoro-2-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde, 3-fluoro-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoro, 2-formyl-3-fluoropyridine, pubchem5142, acmc-209hkw, 3-fluoro-2-formyl-pyridine
PubChem CID 11344017
Nombre IUPAC 3-fluoropiridina-2-carbaldehído
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Fluoropyridine-2-carbaldehyde