Learn More
3-Fluoropiridina-2-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10021873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10021873 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10407463 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10777685 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10021873 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC30904CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 31224-43-8
Fórmula molecular C6H4FNO
Peso molecular (g/mol) 125.102
Número MDL MFCD07781234
Clave InChI OZIMPUNGBUYCSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-2-formylpyridine, 3-fluoropicolinaldehyde, 3-fluoro-2-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde, 3-fluoro-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoro, 2-formyl-3-fluoropyridine, pubchem5142, acmc-209hkw, 3-fluoro-2-formyl-pyridine
PubChem CID 11344017
Nombre IUPAC 3-fluoropiridina-2-carbaldehído
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.1
Porcentaje de pureza 97%