Learn More
3-Fluoropirazina-2-amina, TRC
Código de producto. 30408461
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408461 10 mg
30405866 50 mg
30398033 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408461 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF40202810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1206523-95-6
Fórmula molecular C4H4N3F
Peso molecular (g/mol) 113.09
SMILES Nc1nccnc1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoropyrazin-2-amine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4FN3/c5-3-4(6)8-2-1-7-3/h1-2H,(H2,6,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.0389
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.