Learn More
3-Fluoropropiofenona, TRC
Código de producto. 30400288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30400288 2 g
30393642 500 mg
30390942 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30400288 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5956002G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 455-67-4
Fórmula molecular C9H9FO
Peso molecular (g/mol) 152.17
Sinónimo 1-(3-Fluorophenyl)-1-propanone, 3'-Fluoropropiophenone, 1-(3-Fluorophenyl)propan-1-one, Ethyl m-Fluorophenyl Ketone, m-Fluoropropiophenone
SMILES CCC(=O)c1cccc(F)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoropropiophenone
Cantidad 2 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9FO/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0637