Learn More
3'-Fluoropropiofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11322717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322717 1 g 1 g
11332717 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11922.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 455-67-4
Fórmula molecular C9H9FO
Peso molecular (g/mol) 152.17
Número MDL MFCD00061245
Clave InChI RPMOHVRRKYJFSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-fluoropropiophenone, 3-fluoropropiophenone, 1-3-fluorophenyl propan-1-one, 1-propanone, 1-3-fluorophenyl, 3-fluoro-propiophenone, 3;-fluoropropiophenone, 3-fluoro propiophenone, ethyl 3-fluorophenyl ketone, 1-3-fluorophenyl-1-propanone, 1-3-fluorophenyl-propan-1-one
PubChem CID 521183
Nombre IUPAC 1-(3-fluorofenil)propan-1-ona
SMILES CCC(=O)C1=CC(F)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Fluoropropiophenone
Punto de ebullición 94°C to 96°C (5 mmHg)
Índice de refracción 1.505
Cantidad 1 g
Beilstein 1936731
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.17
Porcentaje de pureza 97%