Learn More
3-fluoropropan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Fluoropropan-1-ol |
| CAS | 462-43-1 |
| Fórmula molecular | C3H7FO |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 3-Fluoro-1-propanol, 3-Fluoropropanol, 3-Hydroxypropyl Fluoride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7FO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2 |
| SMILES | OCCCF |
| Nombre IUPAC | 3-fluoropropan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 78.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 78.0481 |