Learn More
3-Fluoropicolinonitrilo, TRC
Código de producto. 30406324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406324 5 g
30404659 25 g
30401965 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406324 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6212205G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97509-75-6
Fórmula molecular C6H3FN2
Peso molecular (g/mol) 122.1
SMILES Fc1cccnc1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoropicolinonitrile
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3FN2/c7-5-2-1-3-9-6(5)4-8/h1-3H
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.028