Learn More
3-Fluoropicolinonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Fluoropicolinonitrile |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3FN2/c7-5-2-1-3-9-6(5)4-8/h1-3H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.028 |