Learn More
Anhídrido 3-fluoroftálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474993 25 g 25 g
11464993 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474993 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12275.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 652-39-1 | C8H3FO3 | 166.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 652-39-1
Fórmula molecular C8H3FO3
Peso molecular (g/mol) 166.11
Número MDL MFCD00039696
Clave InChI WWJAZKZLSDRAIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluorophthalic anhydride, 4-fluoroisobenzofuran-1,3-dione, 3-fluorophthalicanhydride, 4-fluoro-1,3-isobenzofurandione, 1,3-isobenzofurandione, 4-fluoro, 5-fluoro-isobenzofurandione, 4-fluoro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 4-fluor-2-benzofuran-1,3-dion, pubchem1949, fluorophthalic anhydride
PubChem CID 69551
Nombre IUPAC 4-fluoro-2-benzofurano-1,3-diona
SMILES FC1=CC=CC2=C1C(=O)OC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorophthalic anhydride
Punto de fusión 158°C to 163°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1283580
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.11
Porcentaje de pureza 98%