Learn More
3-Fluorophthalic anhydride, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10689834 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; frasco de vidrio
Código de producto.
10689834 1g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10689834 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 293700010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorophthalic anhydride
Nombre de nota 98%
CAS 652-39-1
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 159°C to 163°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H3FO3
Número MDL MFCD00039696
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-fluorophthalic anhydride, 4-fluoroisobenzofuran-1,3-dione, 3-fluorophthalicanhydride, 4-fluoro-1,3-isobenzofurandione, 1,3-isobenzofurandione, 4-fluoro, 5-fluoro-isobenzofurandione, 4-fluoro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 4-fluor-2-benzofuran-1,3-dion, pubchem1949, fluorophthalic anhydride
Clave InChI WWJAZKZLSDRAIV-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=CC2=C1C(=O)OC2=O
Nombre IUPAC 4-fluoro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione
Peso molecular (g/mol) 166.11
PubChem CID 69551
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.11
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Fluorophthalic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.