Learn More
Ácido 3-fluoroftálico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490244 5 g 5 g
11480244 1 g 1 g
11400254 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490244 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13656.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1583-67-1 | C8H5FO4 | 184.122 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1583-67-1
Fórmula molecular C8H5FO4
Peso molecular (g/mol) 184.122
Número MDL MFCD00039524
Clave InChI BBCQSMSCEJBIRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluorobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 3-fluoro-1,2-benzenedicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-fluoro, 1,2-benzenedicarboxylic acid, fluoro, 3-fluorophthalic, 3-fluorophtalic acid, 3-fluorophthatic acid, pubchem1405, 3-fluorophthalicacid
PubChem CID 345381
Nombre IUPAC ácido 3-fluoroftálico
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorophthalic acid
Punto de fusión ∼170°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 2616684
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.12
Porcentaje de pureza 97%