Learn More
Éster de pinacol del ácido 3-fluorofenilmetilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Fluorophenylmethylboronic acid pinacol ester |
| CAS | 1310048-95-3 |
| Fórmula molecular | C13 H18 B F O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-(3-Fluorobenzyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18BFO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)9-10-6-5-7-11(15)8-10/h5-8H,9H2,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)OB(Cc2cccc(F)c2)OC1(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-[(3-fluorofenil)metil]-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano |
| Peso molecular (g/mol) | 236.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.138 |