Learn More
Clorhidrato de 3-fluorofenilhidrazina, TRC
Código de producto. 30389106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30389106 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30389106 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5954385G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorophenylhydrazine Hydrochloride
CAS 2924-16-5
Fórmula molecular C6H8ClFN2
Cantidad 5 g
Sinónimo m-Fluorophenylhydrazine Hydrochloride, (m-Fluorophenyl)hydrazine Hydrochloride, (3-Fluorophenyl)hydrazine Monohydrochloride, (3-Fluorophenyl)hydrazine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7FN2.ClH/c7-5-2-1-3-6(4-5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H
SMILES Cl.NNc1cccc(F)c1
Peso molecular (g/mol) 162.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.036