Learn More
Clorhidrato de 3-fluorofenilhidracina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11351907 25 g 25 g
11341907 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11351907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07418.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2924-16-5 | C6H8ClFN2 | 162.592 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2924-16-5
Fórmula molecular C6H8ClFN2
Peso molecular (g/mol) 162.592
Número MDL MFCD00012934
Clave InChI SKVGLOFWEJFQKU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 3-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 3-fluorophenylhydrazine hcl, 3-fluorophenyl hydrazine hcl, m-fluorophenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 3-fluorophenyl-, monohydrochloride, 1-3-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 3-fluoro-phenyl-hydrazine, pubchem3341, acmc-20a0dq
PubChem CID 2723914
Nombre IUPAC (3-fluorofenil)hidrazina; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)NN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∽268°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 3627729
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.6
Porcentaje de pureza 98%