Learn More
Hidrato de 3-fluorofenilglioxal, Thermo Scientific™
Código de producto. 10250050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10250050 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10250050 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00104DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-fluorophenylglyoxal hydrate
CAS 121247-01-6
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C8H7FO3
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-fluorophenylglyoxal hydrate, 2-3-fluorophenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, acmc-20an3a, 3-fluorophenyl glyoxal, 3-fluoro-a-oxobenzeneacetaldehyde, benzeneacetaldehyde,3-fluoro-a-oxo, 2-3-fluorophenyl-2-oxoethanal, hydrate
Clave InChI VGFHAWFFIQFSRR-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.FC1=CC=CC(=C1)C(=O)C=O
Nombre IUPAC 2-(3-fluorofenil)-2-oxoacetaldehído; hidrato
Peso molecular (g/mol) 170.14
PubChem CID 2783267
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.12
Porcentaje de pureza 97%