Learn More
3-Fluorofenilacetonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450693 5 g 5 g
11460693 25 g 25 g
11470693 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450693 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12737.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 501-00-8 | C8H6FN | 135.141 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 501-00-8
Fórmula molecular C8H6FN
Peso molecular (g/mol) 135.141
Número MDL MFCD00001907
Clave InChI DEJPYROXSVVWIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluorophenylacetonitrile, 3-fluorobenzyl cyanide, 2-3-fluorophenyl acetonitrile, m-fluorophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 3-fluoro, 3-fluorobenzeneacetonitrile, m-fluorobenzyl cyanide, acetonitrile, m-fluorophenyl, 3-fluorophenyl acetonitrile, 2-3-fluorophenyl ethanenitrile
PubChem CID 68145
Nombre IUPAC 2-(3-fluorofenil)acetonitrilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorophenylacetonitrile
Densidad 1.156
Punto de ebullición 230°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.502
Cantidad 5 g
Número UN UN3276
Beilstein 1861071
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.14
Porcentaje de pureza 99%