Learn More
3-fluorofenilacetona, TRC
Código de producto. 30403462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30403462 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30403462 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5951951G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorophenylacetone
CAS 1737-19-5
Fórmula molecular C9 H9 F O
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-(3-fluorophenyl)-2-propanone, (3-fluorophenyl) Acetone, 3-Fluorobenzyl methyl ketone, m-Fluorophenylacetone, meta-Fluorophenylacetone
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9FO/c1-7(11)5-8-3-2-4-9(10)6-8/h2-4,6H,5H2,1H3
SMILES CC(=O)Cc1cccc(F)c1
Nombre IUPAC 1-(3-fluorofenil)propan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 152.1656
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0637