Learn More
3-Fluorofenilacetona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10561472 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10561472 5 g Frasco de vidrio 5 g
10008731 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10561472 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 350960050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS 1737-19-5
Fórmula molecular C9H9FO
Peso molecular (g/mol) 152.17
Número MDL MFCD00061144
Clave InChI UWCPYXSRCQVABG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluorophenylacetone, 1-3-fluorophenyl propan-2-one, 1-3-fluorophenyl acetone, acmc-1bqff, m-fluorophenyl-2-propanone, 1-3-fluorophenyl acetone #, 1-3-fluorophenyl-2-propanone
PubChem CID 137185
Nombre IUPAC 1-(3-fluorofenil)propan-2-ona
SMILES CC(=O)CC1=CC(=CC=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorophenylacetone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Verde-amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4955 to 1.4975 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación