Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Fluorophenylacetone |
| Nombre de nota | 98% |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | Verde-amarillo |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Índice de refracción | 1.4955 to 1.4975 (20°C, 589nm) |
| Cantidad | 1 g |
| Mostrar más |
RU– Solo para uso en investigación