Learn More
Cloruro de (3-fluorofenil)metanosulfonilo, TRC
Código de producto. 30394684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30394684 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30394684 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF621575250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS 24974-72-9
Fórmula molecular C4 H6 N2 O2
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-2-4(8)6-3/h5H,1-2H2,(H,6,7,8)
SMILES O=C1CNCC(=O)N1
Nombre IUPAC piperazina-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 114.103
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.043