Learn More
3-Fluorofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460144 50 g 50 g
11450144 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460144 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13598.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 372-20-3 | C6H5FO | 112.103 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 372-20-3
Fórmula molecular C6H5FO
Peso molecular (g/mol) 112.103
Número MDL MFCD00002254
Clave InChI SJTBRFHBXDZMPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-fluorophenol, phenol, 3-fluoro, 3-fluoro-phenol, phenol, m-fluoro, meta-fluorophenol, unii-t7oma38487, m-fluoro-phenol, 3-fluorphenol, 3-fluorophenol, 3-fluoro phenol
PubChem CID 9743
Nombre IUPAC 3-fluorofenol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorophenol
Punto de fusión 12°C to 14°C
Densidad 1.246
Punto de ebullición 177°C to 179°C
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Olor Phenol-like
Índice de refracción 1.514
Cantidad 50 g
Número UN UN2922
Beilstein 1904536
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.1
Porcentaje de pureza 98%