Learn More
3-Fluorofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10500931 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
200 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
200 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10500931 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10234820 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10370544 200 mL Frasco de vidrio 200 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10500931 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119550100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 372-20-3 | C6H5FO | 112.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 372-20-3
Fórmula molecular C6H5FO
Peso molecular (g/mol) 112.1
Número MDL MFCD00002254
Clave InChI SJTBRFHBXDZMPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-fluorophenol, phenol, 3-fluoro, 3-fluoro-phenol, phenol, m-fluoro, meta-fluorophenol, unii-t7oma38487, m-fluoro-phenol, 3-fluorphenol, 3-fluorophenol, 3-fluoro phenol
PubChem CID 9743
Nombre IUPAC 3-fluorofenol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorophenol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 10.0°C
Color Marrón amarillento a incoloro
Densidad 1.2400g/mL
Punto de ebullición 178.0°C
Temperatura de inflamación 71°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4OH
Índice de refracción 1.5125 to 1.5155
Cantidad 10 mL
Beilstein 06, I, 97
Gravedad específica 1.24
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido