Learn More
Clorhidrato de 3-fluorofenmetrazina (HCl de 3-FPM) 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30459767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30459767 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30459767 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP1692.0201
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorophenmetrazine Hydrochloride
CAS 1803562-83-5
Nombres de analitos o componentes 3-Fluorophenmetrazine Hydrochloride
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C11 H14 F N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Morpholine, 2-(3-fluorophenyl)-3-methyl-, hydrochloride (1:1), 3-Fluorophenmetrazine hydrochloride, 2-(3-Fluorophenyl)-3-methylmorpholine hydrochloride, 3-FPM HCl
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14FNO.ClH/c1-8-11(14-6-5-13-8)9-3-2-4-10(12)7-9;/h2-4,7-8,11,13H,5-6H2,1H3;1H
Tipo de solución Single Solution
SMILES Cl.CC1NCCOC1c2cccc(F)c2
Nombre IUPAC 2-(3-fluorofenil)-3-metilmorfolina;clorhidrato
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 231.69
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.0826 g/mol