Learn More
3-Fluorocatecol, TRC
Código de producto. 30137362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137362 50 g 50 g
30008712 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137362 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF58882550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 363-52-0
Fórmula molecular C6 H5 F O2
Peso molecular (g/mol) 128.101
Sinónimo 3-Fluoro-1,2-benzenediol (ACI), Pyrocatechol, 3-fluoro- (8CI), 1,2-Dihydroxy-3-fluorobenzene, 3-Fluoro-2-hydroxyphenol, 3-Fluorocatechol
Nombre IUPAC 3-fluorobenceno-1,2-diol
SMILES Oc1cccc(F)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorocatechol
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5FO2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,8-9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.027