Learn More
3-Fluorocatecol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459667 5 g 5 g
11449667 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22145.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 363-52-0 | C6H5FO2 | 128.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 363-52-0
Fórmula molecular C6H5FO2
Peso molecular (g/mol) 128.10
Número MDL MFCD00042582
Clave InChI DXOSJQLIRGXWCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluorocatechol, pyrocatechol, 3-fluoro, 1,2-benzenediol, 3-fluoro, 1,2-dihydroxy-3-fluorobenzene, 3-fluoro-1,2-dihydroxybenzene, 3-fluoro-1,2-benzenediol, 1-fluoro-2,3-dihydroxybenzene, 3fa, pubchem4142
PubChem CID 67764
ChEBI CHEBI:39876
Nombre IUPAC 3-fluorobenceno-1,2-diol
SMILES OC1=CC=CC(F)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorocatechol
Punto de fusión 71°C to 73°C
Cantidad 5 g
Número UN UN1759
Beilstein 2436074
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.1
Porcentaje de pureza 99%