Learn More
3-Fluorobencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11475537 10 g 10 g
11399479 5 g 5 g
11309489 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23527.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 100-82-3 | C7H8FN | 125.146 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-82-3
Fórmula molecular C7H8FN
Peso molecular (g/mol) 125.146
Número MDL MFCD00008113
Clave InChI QVSVMNXRLWSNGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluorobenzylamine, 3-fluorophenyl methanamine, m-fluorobenzylamine, benzenemethanamine, 3-fluoro, 1-3-fluorophenyl methanamine, 3-fluoro-benzylamine, benzylamine, m-fluoro, 3-fluorophenyl methylamine, m-fluorobenzyl amine, 3-fluorobenzyl amine
PubChem CID 66853
Nombre IUPAC (3-fluorofenil)metanamina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorobenzylamine
Punto de ebullición 186°C
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Olor Amine-like
Cantidad 10 g
Número UN UN2735
Beilstein 1446928
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.15
Porcentaje de pureza 97%