Learn More
3-Fluorobencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Fluorobenzylamine |
| Densidad | 1.097 |
| Punto de ebullición | 186°C |
| Temperatura de inflamación | 71°C (159°F) |
| Olor | Amine-like |
| Índice de refracción | 1.515 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN2735 |
| Beilstein | 1446928 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Mostrar más |