Learn More
Cloruro de 3-fluorobencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480533 100 g 100 g
11460533 5 g 5 g
11470533 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480533 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12665.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 456-42-8 | C7H6ClF | 144.573 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 456-42-8
Fórmula molecular C7H6ClF
Peso molecular (g/mol) 144.573
Número MDL MFCD00000904
Clave InChI XBDXMDVEZLOGMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluorobenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-fluorobenzene, m-fluorobenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-3-fluoro, 3-fluorobenzylchloride, alpha-chloro-3-fluorotoluene, alpha-chloro-m-fluorotoluene, fluorobenzyl-3 chloride, toluene, .alpha.-chloro-m-fluoro, .alpha.-chloro-m-fluorotoluene
PubChem CID 9974
Nombre IUPAC 1-(clorometilo)-3-fluorobenceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorobenzyl chloride
Densidad 1.213
Punto de ebullición 176°C to 177°C
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.512
Cantidad 100 g
Número UN UN2920
Beilstein 742265
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.58
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.