Learn More
Cloruro de 3-fluorobencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460533 5 g 5 g
11470533 25 g 25 g
11480533 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460533 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12665.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 456-42-8 | C7H6ClF | 144.573 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 456-42-8
Fórmula molecular C7H6ClF
Peso molecular (g/mol) 144.573
Número MDL MFCD00000904
Clave InChI XBDXMDVEZLOGMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluorobenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-fluorobenzene, m-fluorobenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-3-fluoro, 3-fluorobenzylchloride, alpha-chloro-3-fluorotoluene, alpha-chloro-m-fluorotoluene, fluorobenzyl-3 chloride, toluene, .alpha.-chloro-m-fluoro, .alpha.-chloro-m-fluorotoluene
PubChem CID 9974
Nombre IUPAC 1-(clorometilo)-3-fluorobenceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorobenzyl chloride
Densidad 1.213
Punto de ebullición 176°C to 177°C
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.512
Cantidad 5 g
Número UN UN2920
Beilstein 742265
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.58
Porcentaje de pureza 97%