Learn More
Bromuro de 3-fluorobencilo, TRC
Código de producto. 30393308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30393308 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30393308 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5886055G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorobenzyl Bromide
CAS 456-41-7
Fórmula molecular C7H6BrF
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-(Bromomethyl)-3-fluorobenzene, m-Fluorobenzyl Bromide, α-Bromo-3-fluorotoluene, α-Bromo-m-fluorotoluene, NSC 91494
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6BrF/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
SMILES Fc1cccc(CBr)c1
Peso molecular (g/mol) 189.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.9637