Learn More
Bromuro de 3-fluorobencilo, TRC
Código de producto. 30393615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
30393615 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30393615 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF58860550G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorobenzyl Bromide
CAS 456-41-7
Fórmula molecular C7H6BrF
Cantidad 50 g
Sinónimo 1-(Bromomethyl)-3-fluorobenzene, m-Fluorobenzyl Bromide, α-Bromo-3-fluorotoluene, α-Bromo-m-fluorotoluene, NSC 91494
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6BrF/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
SMILES Fc1cccc(CBr)c1
Peso molecular (g/mol) 189.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.9637
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.