Learn More
Bromuro de 3-fluorbencilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319489 5 g 5 g
11329489 25 g 25 g
11472797 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11319489 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15446.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 456-41-7
Fórmula molecular C7H6BrF
Peso molecular (g/mol) 189.027
Número MDL MFCD00000340
Clave InChI SCBZBMXPJYMXRC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-fluorobenzene, 3-fluorobenzylbromide, m-fluorobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-fluoro, m-fluorobenzylbromide, alpha-bromo-m-fluorotoluene, alpha-bromo-3-fluorotoluene, toluene, .alpha.-bromo-m-fluoro, 1-bromobenzyl-3-fluorobenzene
PubChem CID 68007
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-3-fluorobenceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorobenzyl bromide
Densidad 1.546
Punto de ebullición 200°C
Temperatura de inflamación 91°C (196°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.546
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 636503
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.03
Porcentaje de pureza 98%