Learn More
Alcohol 3-fluorobencílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Fluorobenzyl Alcohol |
| CAS | 456-47-3 |
| Fórmula molecular | C7H7OF |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | NSC 158273, m-Fluorobenzyl Alcohol, 3-Fluorobenzenemethanol, (3-Fluorophenyl)methanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7FO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4,9H,5H2 |
| SMILES | C1=CC(=CC(=C1)F)CO |
| Peso molecular (g/mol) | 126.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0481 |