Learn More
Alcohol 3-fluorobencílico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10225990 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10225990 5 g Frasco de vidrio 5 g
10563921 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10225990 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 171960050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 456-47-3
Fórmula molecular C7H7FO
Peso molecular (g/mol) 126.13
Número MDL MFCD00004631
Clave InChI QDHRSLFSDGCJFX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluorobenzyl alcohol, 3-fluorophenyl methanol, m-fluorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-fluoro, 3-fluorobenzylalcohol, 3-fluorobenzylic alcohol, benzyl alcohol, m-fluoro, 3-fluorophenyl methan-1-ol, 3-florobenzyl alcohol, pubchem3486
PubChem CID 68008
Nombre IUPAC (3-fluorofenil)metanol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorobenzyl alcohol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 104°C to 105°C (22.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4CH2OH
Índice de refracción 1.5080 to 1.511
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Fluorobenzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RU– Solo para uso en investigación