Learn More
Alcohol 3-fluorobencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494154 50 g 50 g
11484154 10 g 10 g
11339489 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494154 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12509.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 456-47-3 | C7H7FO | 126.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 456-47-3
Fórmula molecular C7H7FO
Peso molecular (g/mol) 126.13
Número MDL MFCD00004631
Clave InChI QDHRSLFSDGCJFX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluorobenzyl alcohol, 3-fluorophenyl methanol, m-fluorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-fluoro, 3-fluorobenzylalcohol, 3-fluorobenzylic alcohol, benzyl alcohol, m-fluoro, 3-fluorophenyl methan-1-ol, 3-florobenzyl alcohol, pubchem3486
PubChem CID 68008
Nombre IUPAC (3-fluorofenil)metanol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorobenzyl alcohol
Densidad 1.166
Punto de ebullición 201°C
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.51
Cantidad 50 g
Beilstein 2242511
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.13
Porcentaje de pureza 98%