Learn More
3-fluorobenzoilacetonitrilo (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Fluorobenzoylacetonitrile |
| CAS | 21667-61-8 |
| Fórmula molecular | C9 H6 F N O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Acetonitrile, (m-fluorobenzoyl)- (8CI), 3-Fluoro-β-oxobenzenepropanenitrile, (m-Fluorobenzoyl)-acetonitrile, 3-(3-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile, 3-(3-Fluorophenyl)-3-oxopropionitrile, 3-(3'-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile, 3-Oxo-3-(3-fluorophenyl)propanenitrile, α-Cyano-3-fluoroacetophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6FNO/c10-8-3-1-2-7(6-8)9(12)4-5-11/h1-3,6H,4H2 |
| SMILES | Fc1cccc(c1)C(=O)CC#N |
| Nombre IUPAC | 3-(3-fluorofenil)-3-oxopropanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 163.148 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.043 |