Learn More
Cloruro de 3-fluorobenzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347256 25 g 25 g
11337256 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347256 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09152.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1711-07-5 | C7H4ClFO | 158.556 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1711-07-5
Fórmula molecular C7H4ClFO
Peso molecular (g/mol) 158.556
Número MDL MFCD00000670
Clave InChI SYVNVEGIRVXRQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-fluoro, benzoyl chloride, m-fluoro, m-fluorobenzoic acid chloride, 3-fluorobenzoic acid chloride, 3-fluorobenzoylchloride, gvr cf, m-fluorobenzoylchloride, pubchem19742, m-fluoro-benzoylchloride
PubChem CID 74376
Nombre IUPAC cloruro de 3-fluorobenzoilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluorobenzoyl chloride
Punto de fusión -30°C
Densidad 1.32
Punto de ebullición 188°C to 189°C
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.5285
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 636610
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.56
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Fluorobenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Fluorobenzoyl chloride